AuftragsverfolgungKontakt
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene® | Avantor
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene®
10 l, mit Griff, einzeln verpackt, 250 mm, 37 mm, 337 mm, 48 mm
Katalognr. 391-7103
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene®
Katalognr. 391-7103
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene®
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene®
10 l, mit Griff, einzeln verpackt, 250 mm, 37 mm, 337 mm, 48 mm
Preis
244.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PC, clear, with white screw cap.
  • Silicone-lined polypropylene screw cap
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Reduce the risk of carry-over contamination and eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations. Use sterile, ready-to-use Biotainer™ Carboys, designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    250 mm
  • Gewinde:
    48 mm
  • Typ:
    mit Griff, einzeln verpackt
  • Kapazität:
    10 l
  • Höhe:
    337 mm
  • Hals I-Ø:
    37 mm
  • Cat. No.:
    391-7103
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung