Hähne mit GL-Gewinde
8 mm, GL 25
Katalognr. 229-0059
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE.
- Sehr gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung
- Temperaturbeständig von −30 bis +150 °C
- Druckfest bis max. 6 bar, vakuumtauglich
Zwei-Wege-Hähne mit gerader Bohrung und zwei Gewindeanschlüssen oder Drei-Wege-Hähne mit L-förmiger bzw. T-förmiger Bohrung mit 3 Gewindeanschlüssen. Zylindrisches Hahnküken für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchflussrichtung. Zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Schnelle und einfache Unterbrechung des Durchflusses. Anschluss von Schläuchen oder Rohren mittels GL-Laborverschraubungen.
Technische Daten
- Bohrung Ø:8 mm
- Gewinde:GL 25