Schutzbrillen, Tracker
Anti-UV, beschlagfrei, Transparent, Klares PC
Katalognr. 111-0390
Anbieter: Bollé Safety
Direkt zu
Product Details & Documents
Sportliche Brille mit stabilem PC-Rahmen, graugetönten PC-Gläsern, geraden Seitenbügeln mit Schutz nach oben und unten sowie einem verstellbaren Kopfband.
- Austauschbare Schaumstoff-Verstärkung mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Kopfband und Bügelspitzen aus Kautschuk bieten sicheren Halt und optimalen Schutz
- Scheiben sind mit ALS beschichtet und somit beschlagfrei und kratzfest
- Gummierter Augenschutz bietet Schutz vor Staub und Partikeln
Gewicht: 52 g
EN 166
Zertifizierung: EN 166
Lieferinformationen: Lieferung mit Beutel aus Mikrofaser
Technische Daten
- Typ:Anti-UV, beschlagfrei
- Farbe:Transparent
- Verglasung:Klares PC