Quality control test suspensions
Staphylococcus aureus, 2,5 mL
Katalognr. NAMSGP25-08
Anbieter: CROSSTEX
Direkt zu
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
- 2,5 ml pro vial
- 25 dose
Technische Daten
Technische Daten
- VE:2,5 mL
- Bezeichnung:Staphylococcus aureus