Badflüssigkeiten
Thermal H, 50...250 °C, 360 °C, 270 °C, Hellbraun, 10 l
Katalognr. 461-0121
Anbieter: JULABO GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Badflüssigkeiten wurden sorgfältig ausgewählt und haben sich in der langfristigen Verwendung bewährt. Sie eignen sich zur Verwendung mit Wärme- und Kältethermostaten, wenn Wasser nicht als Badflüssigkeit verwendet werden kann. Die Auswahl der Badflüssigkeit ist zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei der Temperaturregelung und der Bedienung des Thermostats von großer Bedeutung.
- Geringe Toxizität und nahezu geruchlos
- Hohe Stabilität und gute thermische Leitfähigkeit
- Geringe Viskosität und geringe Korrosivität
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- VE:10 l
- Farbe:Hellbraun
- Brennpunkt:360 °C
- Flammpunkt:270 °C
- Temperaturbereich:50...250 °C
- Typ:Thermal H
- Cat. No.:461-0121