Rührflügel
, Impellerflügel, PTFE/PEEK, Welle Ø 10 mm, 150×25×6 mm, Schlüsselweite 19 mm
Katalognr. BOHLC443-14
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
- Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
:
:
Technische Daten
- Typ:Impellerflügel, PTFE/PEEK, Welle Ø 10 mm, 150×25×6 mm, Schlüsselweite 19 mm
- Seq:09