Rührflügel
Maxi propeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 140×20×4 mm, wrench 19 mm
Catalog # BOHLC441-10
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
- Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
:
:
Specifications
- Typ:Maxi propeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 140×20×4 mm, wrench 19 mm
- Seq:03