AuftragsverfolgungKontakt
Cables for Multi-Parameter Meter Pro 1030, Handheld | Avantor
Cables for Multi-Parameter Meter Pro 1030, Handheld
Cable with built-in temperature and conductivity and with a port for a pH or ORP sensor (incl. Cable Management Kit), 30 m
Katalognr. YSIA6051030-30
Anbieter:   YSI ENVIRONMENTAL
Cables for Multi-Parameter Meter Pro 1030, Handheld
Katalognr. YSIA6051030-30
Anbieter:  YSI ENVIRONMENTAL
Cables for Multi-Parameter Meter Pro 1030, Handheld
Cables for Multi-Parameter Meter Pro 1030, Handheld
Cable with built-in temperature and conductivity and with a port for a pH or ORP sensor (incl. Cable Management Kit), 30 m
Preis
SFr. 1’620.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Cable with built-in temperature and conductivity and with a port for a pH or ORP sensor (incl. Cable Management Kit)
  • Länge:
    30 m
  • Seq:
    05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.