Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4-Ethinylanisol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
  H26283.06
4-Ethinylanisol ≥99%
  H26283.06
 :  768-60-5
4-Ethinylanisol ≥99%
4-Ethinylanisol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
 :  768-60-5
SFr. 323.00
1 * 5 g
Purity: 99% CAS No.: 768-60-5 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.563 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 87-91°/11mm MDL No.: MFCD00168815
 :  (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
  •  :768-60-5
  •  :C₉H₈O
  •  :MFCD00168815
  •  :132.16 g/mol
  •  :87…91 °C (11 mmHg)
  •  :27…29 °C
  •  :1,019
  •  :82 °C (180 °F)
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g