4-Ethinylanisol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 768-60-5 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.563 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 87-91°/11mm MDL No.: MFCD00168815
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
- CAS Nummer:768-60-5
- Formel:C₉H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00168815
- Molekulargewicht:132.16 g/mol
- Siedepunkt:87…91 °C (11 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:27…29 °C
- Dichte:1,019
- Blitz Pt:82 °C (180 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g



