AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Arabitol ≥99%
D(+)-Arabitol ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
D(+)-Arabitol ≥99%
Katalognr. A17801.14
CAS Nummer:  488-82-4
D(+)-Arabitol ≥99%
D(+)-Arabitol ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  488-82-4
Preis
SFr. 404.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 488-82-4 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 1720520 Merck Reference: 14,762 Optical Rotation: +132° (c=0.4 in acidified molybdate solution) MDL No.: MFCD00004709
Synonyme:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:488-82-4
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00004709
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Merck-Index:14,762
  • Schmelzender Platingehalt:100…104 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-686-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g