AuftragsverfolgungKontakt
Stearinsäure ≥90%
Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g
Katalognr. A17673.0I
Reizend
Stearinsäure ≥90%
Katalognr. A17673.0I
CAS Nummer:  57-11-4
Stearinsäure ≥90%
Stearinsäure ≥90%
Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g
CAS Nummer:  57-11-4
Preis
SFr. 168.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 g
Product Details & Documents
Purity: 90+% CAS No.: 57-11-4 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H Formula Weight: 284.48 Flash Point: 196°(384°F) Odour: Odourless Boiling Point: 232°/15mm Beilstein Reference: 608585 Merck Reference: 14,8804 MDL No.: MFCD00002752
Synonyme:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS Nummer:57-11-4
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002752
  • Molekulargewicht:284.48 g/mol
  • Merck-Index:14,8804
  • Siedepunkt:232 °C (15 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:67…70 °C
  • Dichte:0,941
  • Blitz Pt:196 °C (384 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-313-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5.000 g
Technische Daten