L(-)-Carnitin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 541-15-1 Molecular Formula: C7H15NO3 Formula Weight: 161.20 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4292315 Merck Reference: 14,1849 MDL No.: MFCD00038747
Synonyme: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
- CAS Nummer:541-15-1
- Formel:C₇H₁₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00038747
- Molekulargewicht:161.20 g/mol
- Merck-Index:14,1849
- Schmelzender Platingehalt:∼ 190 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:∼ 190 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:208-768-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g



