AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Carnitin ≥99%
L(-)-Carnitin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
L(-)-Carnitin ≥99%
Katalognr. A17618.09
CAS Nummer:  541-15-1
L(-)-Carnitin ≥99%
L(-)-Carnitin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
CAS Nummer:  541-15-1
Preis
SFr. 167.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 541-15-1 Molecular Formula: C7H15NO3 Formula Weight: 161.20 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4292315 Merck Reference: 14,1849 MDL No.: MFCD00038747
Synonyme:  Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
  • CAS Nummer:541-15-1
  • Formel:C₇H₁₅NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00038747
  • Molekulargewicht:161.20 g/mol
  • Merck-Index:14,1849
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 190 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 190 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-768-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g