AuftragsverfolgungKontakt
Brij® 35 | Avantor
Brij® 35
Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g
Katalognr. A15809.0I
Reizend
Brij® 35
Katalognr. A15809.0I
CAS Nummer:  9002-92-0
Brij® 35
Brij® 35
Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g
CAS Nummer:  9002-92-0
Preis
SFr. 599.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 g
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-92-0 Molecular Formula: C58H118O24 Formula Weight: 1199.57 Physical Form: Waxy solid Appearance: White Melting Point: ca 35-40° MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Synonyme:  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  • CAS Nummer:9002-92-0
  • Formel:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • MDL-Nummer:MFCD00080891
  • Molekulargewicht:1199.56 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 35…40 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-002-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5.000 g
Technische Daten