Brij® 35
Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-92-0 Molecular Formula: C58H118O24 Formula Weight: 1199.57 Physical Form: Waxy solid Appearance: White Melting Point: ca 35-40° MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Synonyme: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
- CAS Nummer:9002-92-0
- Formel:C₅₈H₁₁₈O₂₄
- MDL-Nummer:MFCD00080891
- Molekulargewicht:1199.56 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:∼ 35…40 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-002-6
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA15809
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1.000 g