AuftragsverfolgungKontakt
2-Octanon ≥98%
2-Octanon ≥98%
Glasflasche, 5.000 mL
  A11643.0J
2-Octanon ≥98%
  A11643.0J
 :  111-13-7
2-Octanon ≥98%
2-Octanon ≥98%
Glasflasche, 5.000 mL
 :  111-13-7
SFr. 460.00
1 * 5.000 mL
Purity: 98% CAS No.: 111-13-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -16° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 635843 Merck Reference: 14,4711 MDL No.: MFCD00009540
 :  Octan-2-one
  •  :111-13-7
  •  :C₈H₁₆O
  •  :MFCD00009540
  •  :128.21 g/mol
  •  :14,4711
  •  :172…173 °C
  •  :–16 °C
  •  :0,819
  •  :54 °C (129 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-837-1
  •  :1224
  •  :3,III
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5.000 mL