AuftragsverfolgungKontakt
2-Octanon ≥98%
Glasflasche, 1.000 mL
Katalognr. A11643.AU
Entzündlich
Reizend
2-Octanon ≥98%
Katalognr. A11643.AU
CAS Nummer:  111-13-7
2-Octanon ≥98%
2-Octanon ≥98%
Glasflasche, 1.000 mL
CAS Nummer:  111-13-7
Preis
SFr. 156.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 111-13-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -16° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 635843 Merck Reference: 14,4711 MDL No.: MFCD00009540
Synonyme:  Octan-2-one
  • CAS Nummer:111-13-7
  • Formel:C₈H₁₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00009540
  • Molekulargewicht:128.21 g/mol
  • Merck-Index:14,4711
  • Siedepunkt:172…173 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–16 °C
  • Dichte:0,819
  • Blitz Pt:54 °C (129 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-837-1
  • UN:1224
  • ADR:3,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1.000 mL
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..