2-Octanon ≥98%
Glasflasche, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 111-13-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -16° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 635843 Merck Reference: 14,4711 MDL No.: MFCD00009540
Synonyme: Octan-2-one
- CAS Nummer:111-13-7
- Formel:C₈H₁₆O
- MDL-Nummer:MFCD00009540
- Molekulargewicht:128.21 g/mol
- Merck-Index:14,4711
- Siedepunkt:172…173 °C
- Schmelzender Platingehalt:–16 °C
- Dichte:0,819
- Blitz Pt:54 °C (129 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-837-1
- UN:1224
- ADR:3,III
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA11643 sds_ALFAA11643
Scheda di sicurezza
Organic Building Blocks and Intermediates
Note applicative
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..