Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 22, 1000 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 1MR-CTC-GT-LC(0.4) *
Katalognr. 554-1465
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Technische Daten
- Ext.Ø:0,72 mm
- Gauge:22
- Typ:1MR-CTC-GT-LC(0.4) *
- Spitzentyp:LC
- Volumen:1000 µl
- Bezeichnung:Abnehmbare Nadel
- Länge:51 mm
- Seq:10