Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 22, 500 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 500F-CTC-GT-LC (0.4) *
Katalognr. 554-1464
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:0,72 mm
- Gauge:22
- Typ:500F-CTC-GT-LC (0.4) *
- Spitzentyp:LC
- Volumen:500 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:51 mm
- Seq:09