Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 26, 100 µl, 50 mm, 0,47 mm, konisch, 100F-CTC-GT-5/0.47C *
Katalognr. 554-1456
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:100F-CTC-GT-5/0.47C *
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:100 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:44