AuftragsverfolgungKontakt
Spritzen für CTC Analytics Systeme | Avantor
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 22, 25 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 25F-CTC-GT-LC *
Catalog # 554-1452
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Catalog # 554-1452
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 22, 25 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 25F-CTC-GT-LC *
Price
SFr. 154.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Specifications
  • Ext.Ø:
    0,72 mm
  • Gauge:
    22
  • Typ:
    25F-CTC-GT-LC *
  • Spitzentyp:
    LC
  • Volumen:
    25 µl
  • Bezeichnung:
    Feste Nadel
  • Länge:
    51 mm
  • Seq:
    02