Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 22, 10 µl, 50 mm, 0,72 mm, seitliche Öffnung, 10F-CTC-GT-5/0.72H *
Katalognr. 548-1607
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Technische Daten
- Ext.Ø:0,72 mm
- Gauge:22
- Typ:10F-CTC-GT-5/0.72H *
- Spitzentyp:seitliche Öffnung
- Volumen:10 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:38