Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 26, 10 µl, 50 mm, 0,47 mm, konisch, 10F-CTC-5/0.47C
Catalog # 554-1442
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:10F-CTC-5/0.47C
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:10 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:23