Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 23, 5 µl, 50 mm, 0,63 mm, konisch, 5R-C/T-0.63C
Catalog # SGEA001984
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
* gasdicht
Specifications
- Ext.Ø:0,63 mm
- Gauge:23
- Typ:5R-C/T-0.63C
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:5 µl
- Bezeichnung:Abnehmbare Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:22