BCR® Flachmopp-Systeme
Product Details & Documents
Eine effiziente Reinigung von Böden, Wänden und anderen großen Oberflächen ist für die allgemeine Sauberkeit der Produktionsumgebung unerlässlich. BCR® Moppsysteme nutzen die wirksamste Methode zur Reinigung einer Oberfläche zu reinigen – Wischen. Sie sind praktisch, sehr wirksam und schnell. Das System ist äußerst vielseitig einsetzbar und kombiniert eine Vielzahl verschiedener, für besondere Sauberkeitsstufen entwickelter Moppwischtücher mit einer breiten Palette an Flachmoppköpfen.
- Qualitativ hochwertiges, eloxiertes Aluminium
- Autoklavierbar für sterile Anwendungen
- Einheitlicher Edelstahl-Federmechanismus zur Wischtuch-Befestigung
- Plastik-Fixierung hält den Wischmopp in Position (nicht autoklavierbat)
Certifications: ISO Klasse 3–7 / Flure, Wände und Decken
Spécifications
- Bezeichnung:Teleskopstiel
- Abmessungen:950 - 1800 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFarbeL×BDisponibilitéPrix
- BERKMSSS.0909.8MicroSeal SuperSorb® wipes, ultrasonically sealed edgeWeiß230×230 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 800 ST - SFr. 1’740.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungVerpacktL×BDisponibilitéPrix
- 141-0113SatPax® 670 with 50% IPA / 50% DIW25 per bag, 12 packs230×580 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 300 ST - SFr. 951.00