Präparierplatten, DissecTable™
Kleine Platte mit drei Schneidbereichen, Weiß, 330,2×279,4×12,5 mm
Anbieter: Simport Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE / PS. Diese Präparierplatten verfügen über einen großen Schnittbereich mit aufgedruckten Skalen in Inch und Zentimeter, einem Gitter und Abmessungskreisen auf der Vorderseite. Auf der Rückseite befinden sich zwei Präparierbereiche der halben Größe mit den entsprechend gleichen Abmessungshilfen.
- Platte ist rund um den Rand mit einer Rille versehen, um übermäßige Flüssigkeit aufzunehmen
- An allen Ecken befinden sich Gummifüße, die der Arbeitsfläche mehr Stabilität verleihen
- Untergestelle sind stapelbar und lassen keine Seitwärtsbewegung während des Präparierens zu
Dokumente
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Kleine Platte mit drei Schneidbereichen
- B×T×H:330,2×279,4×12,5 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..