Augenspülung
Augenspülung, 200 ml Flasche
Anbieter: Plum Safety
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Augenspülflasche mit Augenmuschel und Staubkappe, gefüllt mit steriler Natriumchlorid-Lösung (0,9%). Durch sofortige Augenspülung wird verhindert, dass Fremdkörper (z. B. Metall- und Holzspäne) im Auge verbleiben und zu schweren Augenverletzungen führen.
- Mit ergonomischen Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
- Kleine und handliche 200 ml Flasche für den mobilen Einsatz, wie z.B. in Werkzeugkästen oder Erste-Hilfe-Kits
- Kann zum Nachfüllen der Plum-Augenspülstation verwendet werden
- Keine Wartung und Reinigung der Flaschen nötig
- Flaschen in einzelnem Karton: Der schützende Karton bewahrt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und kann zur Entnahme an der Perforation leicht und schnell geöffnet werden
Spülzeit: ∼ 2 Minuten pro 200 ml, 5 Minuten pro 500 ml
Haltbarkeit: bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit: 3 Jahre.
: DIN EN 15154-4.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerPLUM4604_TDS_EN
Technisches Datenblatt
VWR® for Lab Safety
Produktliteratur
Technische Daten
- Bezeichnung:Augenspülung, 200 ml Flasche
- Seq:01
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 118-1711Halterung zur Wandbefestigung, grün, für Augenspülflaschen, 200 ml und 500 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 8.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 118-1704Gürteltasche für Augenspülflaschen, 200 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 16.70