AuftragsverfolgungKontakt
Stopcock | Avantor
Stopcock
4 mm, 10 mm
Katalognr. 201-0569
Anbieter:   SciLabware
Stopcock
Katalognr. 201-0569
Anbieter:  SciLabware
Stopcock
Preis
SFr. 195.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE key.
  • Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    4 mm
  • Seq:
    03
  • Für Schlauch I-Ø:
    10 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBSST102K
    Gerade Bohrung.
    1,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 124.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBSST103K
    Gerade Bohrung.
    2,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 145.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBSST104K
    Gerade Bohrung.
    4,0 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 206.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..