Sigmacote® siliconizing reagent
25 mL
Katalognr. SL2-25ML
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Direkt zu
Product Details & Documents
Siliconizing reagent for glass and other surfaces. Sigmacote® is a solution of a chlorinated organopolysiloxane in heptane that readily forms a covalent, microscopically thin film on glass.
- ADR:8(3),II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- Blitz Pt:–4 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- UN:2924
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:25 mL
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



