AuftragsverfolgungKontakt
Sigmacote® siliconizing reagent | Avantor
Sigmacote® siliconizing reagent
100 mL
Katalognr. SL2-100ML
Entzündlich
Reizend
Gesundheit
Umfeld
Sigmacote® siliconizing reagent
Katalognr. SL2-100ML
CAS Nummer:  
Sigmacote® siliconizing reagent
100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 295.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Siliconizing reagent for glass and other surfaces. Sigmacote® is a solution of a chlorinated organopolysiloxane in heptane that readily forms a covalent, microscopically thin film on glass.
  • ADR:8(3),II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • Blitz Pt:–4 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • UN:2924
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 mL