Becher, niedrige Form
100 ml, , 68,67 mm, 53,85 mm
Katalognr. KART718
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
- Exzellente Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von –200 bis +250 °C
- Flacher Boden für guten Wärmetransfer, zum Beispiel bei der Verwendung auf einer regulierten Heizplatte
Dickwandig, mit verstärktem Ausguss und besonders glatten Innenwänden zur Verhinderung von Kontamination. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Technische Daten
- Ext.Ø:53,85 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:68,67 mm
- Seq:02