AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
50 ml, , 55,36 mm, 42,23 mm
  KART717
 :   KARTELL
Becher, niedrige Form
  KART717
 :  KARTELL
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
50 ml, , 55,36 mm, 42,23 mm
53.50 SFr.
1 * 1 ST
PTFE, mit Ausguss.
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +250 °C
  • Flacher Boden für guten Wärmetransfer, zum Beispiel bei der Verwendung auf einer regulierten Heizplatte
Dickwandig, mit verstärktem Ausguss und besonders glatten Innenwänden zur Verhinderung von Kontamination. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Ext.Ø:
    42,23 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    55,36 mm
  • Seq:
    01