AuftragsverfolgungKontakt
Microtube racks
Microtube racks
Gestelle für Mikroröhrchen, bestückt, codiert, Durchscheinend, 96, 0,65 ml, Round bottom
Katalognr. RATI8200024
Anbieter:   RATIOLAB
Microtube racks
Katalognr. RATI8200024
Anbieter:  RATIOLAB
Microtube racks
Microtube racks
Gestelle für Mikroröhrchen, bestückt, codiert, Durchscheinend, 96, 0,65 ml, Round bottom
Preis
SFr. 806.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4.800 ST
Product Details & Documents
Racks, made of PP, translucent, for micro tubes, feature a highly practical system for processing small volumes and a stable robust system having a dust tight lid and also available as empty racks or equipped with coded or non-coded.
  • Side edges labeled with a barcode
  • Stackable to use with stacker instruments
  • Sloping edge helps the positioning of the refill unit
  • Temperature resistant to −80 °C
Technische Daten
  • Für Röhrchen:
    0,65 ml
  • Form:
    Round bottom
  • Anz. Bohrungen:
    96
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Gestelle für Mikroröhrchen, bestückt, codiert
  • Seq:
    01