Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Microtube racks | Avantor

Microtube racks

Gestelle für Mikroröhrchen, beladen, nicht kodiert, Durchscheinend, 96, 1,2 ml, Round bottom
Katalognr. RATI8200003
Anbieter:   RATIOLAB
Microtube racks
Katalognr. RATI8200003
Anbieter:  RATIOLAB
Microtube racks
Microtube racks

Gestelle für Mikroröhrchen, beladen, nicht kodiert, Durchscheinend, 96, 1,2 ml, Round bottom

Preis
SFr. 727.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4.800 ST
Product Details & Documents

Racks, made of PP, translucent, for micro tubes, feature a highly practical system for processing small volumes and a stable robust system having a dust tight lid and also available as empty racks or equipped with coded or non-coded.

  • Side edges labeled with a barcode
  • Stackable to use with stacker instruments
  • Sloping edge helps the positioning of the refill unit
  • Temperature resistant to −80 °C
Technische Daten
  • Für Röhrchen:
    1,2 ml
  • Form:
    Round bottom
  • Anz. Bohrungen:
    96
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Gestelle für Mikroröhrchen, beladen, nicht kodiert
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..