IMPFHÖSE MICROLOOP D 5µL PURPURN STER/20 1 * 1.000 ST
Katalognr. MEDWMW705/20
Anbieter: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
IMPFHÖSE MICROLOOP D 5µL PURPURN STER/20 1 * 1.000 ST
Katalognr. MEDWMW705/20
Anbieter: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Frequently Bought Together
VWR®, Pinzetten
Anbieter: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Anbieter: VWR Collection
PCR-Röhrchen, 0,2 ml, mit flacher gewölbte Kappe, ABgene®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen, leistungsstark
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Anbieter: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Anbieter: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Anbieter: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF