AuftragsverfolgungKontakt
Einwegküvetten
Halbmikro, 340 – 900 nm, 45 mm, 1,6 ml, 10 mm, PS
  RATI2712120
 :   RATIOLAB
Einwegküvetten
  RATI2712120
 :  RATIOLAB
Einwegküvetten
Einwegküvetten
Halbmikro, 340 – 900 nm, 45 mm, 1,6 ml, 10 mm, PS
SFr. 160.00
1 * 1.000 ST
These cuvettes with reduced wall thickness result in increased heat transfer.
  • Very low variation of extinction values
 : In PS boxes with lid, 100 cuvettes per box.
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Halbmikro
  • Volumen:
    1,6 ml
  • Fenstermaterial:
    PS
  • Höhe:
    45 mm
  • Messbereich:
    340 – 900 nm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • RATI2812011
    Stopfen für Küvetten, PP
    1 * 1.000 ST - SFr. 75.60