Einwegküvetten
Makro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
These cuvettes with reduced wall thickness result in increased heat transfer.
- Very low variation of extinction values
Verpackung: In PS boxes with lid, 100 cuvettes per box.
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Makro
- Volumen:4 ml
- Fenstermaterial:PS
- Höhe:45 mm
- Messbereich:340 – 900 nm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis