Interchangeable blocks for block heaters, digital, SB1
Interchangeable block, 15/16 mm Ø tube, 12
JENC357-132
Interchangeable blocks are made of high grade, non porous, anodised aluminium. Except the blocks used for plates and slides, all other blocks include positions for a block lifter and calibration thermometer.
- Anz. Bohrungen:12
- Bezeichnung:Interchangeable block
- Seq:11
- Für:15/16 mm Ø tube
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..