AuftragsverfolgungKontakt
Write-on labels | Avantor
Write-on labels
Write-on labels, blank, WO-1138, Vinyl, Schwarz auf gelb, 38×11 mm, 20 labels/card
Katalognr. BRDY101801
Anbieter:   Brady
Write-on labels
Katalognr. BRDY101801
Anbieter:  Brady
Write-on labels
Write-on labels
Write-on labels, blank, WO-1138, Vinyl, Schwarz auf gelb, 38×11 mm, 20 labels/card
Preis
262.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
These write-on labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
  • Labels are used to track calibration, inspection, or parts and/or equipement
Write-on areas allow date, inspector, or other information to be periodically added.
Technische Daten
  • Farbe:
    Schwarz auf gelb
  • Bezeichnung:
    Write-on labels, blank
  • Abmessungen:
    38×11 mm
  • Material:
    Vinyl
  • Modell:
    WO-1138
  • Verpackt:
    20 labels/card