AuftragsverfolgungKontakt
Pycnometer | Avantor
Pycnometer
100 ml
Katalognr. HECH42570040
Pycnometer
Katalognr. HECH42570040
Pycnometer
Pycnometer
100 ml
Preis
SFr. 63.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
  • With ground-in stopper
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Zertifizierung: DIN ISO 3507
Technische Daten
  • Volumen (nom.):
    100 ml