General purpose thermometers
+100 °C, 1,0 °C, Rote Füllung, 7,0 - 8,0 mm
Katalognr. HECH43201016
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
General purpose thermometers with red filling.
Technische Daten
- Ø:7,0 - 8,0 mm
- Seq:02
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rote Füllung
- Messbereich:+100 °C