AuftragsverfolgungKontakt
Cork borer sets | Avantor
Cork borer sets
Cork borers, set of 6, 5,0 - 11,0 mm
Katalognr. HECH41593006
Cork borer sets
Katalognr. HECH41593006
Cork borer sets
Cork borer sets
Cork borers, set of 6, 5,0 - 11,0 mm
Preis
SFr. 83.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cork borers are made of nickel-plated brass tubes with handles.
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    5,0 - 11,0 mm
  • Bezeichnung:
    Cork borers, set of 6
  • Seq:
    01