Rubber Stoppers
45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
Katalognr. HECH41590056
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokumente
HECH41590041_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø unten:56,0 mm
- Ø oben:65,0 mm
- Höhe:45,0 mm
- Seq:14