Rubber Stoppers
40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Katalognr. HECH41590047
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokumente
HECH41590041_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø unten:41,0 mm
- Ø oben:49,0 mm
- Höhe:40,0 mm
- Seq:12