Rubber Stoppers
35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Katalognr. HECH41590038
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokumente
HECH41590041_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø unten:31,0 mm
- Ø oben:38,0 mm
- Höhe:35,0 mm
- Seq:09