Rubber Stoppers
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Catalog # HECH41590023
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Ø unten:17,0 mm
- Ø oben:22,0 mm
- Höhe:25,0 mm
- Seq:06
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..