AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Platten
Porzellan, 250 mm
Katalognr. HECH41175025
Exsikkator-Platten
Katalognr. HECH41175025
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
Porzellan, 250 mm
Preis
95.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellanplatten mit vielen kleinen Löchern für Exsikkatoren, ohne Boden.
Technische Daten
  • Ø:
    250 mm
  • Typ:
    Porzellan