Cover glasses, square
18×18 mm, #1, Borosilikatglas
Katalognr. HECH40990109
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilicate glass coverslips for histology and microscopy.
Technische Daten
- Nr.:#1
- L×B:18×18 mm
- Material:Borosilikatglas